Merck
P9279
Sigma-Aldrich
磷脂酶 A 2 from honey bee venom (Apis mellifera)
salt-free, lyophilized powder, 600-2400 units/mg protein
别名:
卵磷脂酶 A, 磷脂酰胆碱 2-酰基水解酶, 聚乳酸 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.32
形狀
salt-free, lyophilized powder
品質等級
比活性
600-2400 units/mg protein
分子量
14.5 kDa
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
honey bee ... Pla2(406141)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
蜜蜂毒液(西方蜜蜂)来源磷脂酶A2是钙依赖性脂肪分解酶。
應用
蜂毒磷脂酶 A2(意大利蜜蜂)已用于
  • 确定氧合和缺氧-再氧合过程中近端肾小管节段 (PTS) 的活力
  • 在治疗 集胞藻的光系统 II (PSII) 二聚体复合物 研究析氧活性的变化
  • 作为磷脂酶活性测定的标准品
生化/生理作用
水解 β-两性甘油磷脂的酯键。首选底物为磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺及其缩醛磷脂类似物。磷脂酰肌醇和磷脂酰丝氨酸也被水解。其会攻击完整细胞膜上的磷脂。
單位定義
一个单位将在 pH8.9,25°C 下每分钟将 1.0μmole 大豆L-α-磷脂酰胆碱水解成 L-α-溶血磷脂酰胆碱和脂肪酸。
分析報告
双缩脲法测定蛋白质。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Milleporin-1, a new phospholipase A2 active protein from the fire coral Millepora platyphylla nematocysts.
Radwan FF and Aboul-Dahab HM
Comparative Biochemistry and Physiology. Toxicology & Pharmacology : CBP, 139(4), 267-272 (2004)
Third calcium ion found in an inhibitor-bound phospholipase A2.
Sekar K
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 62, 392-397 (2006)
Lipids in oxygen-evolving photosystem II complexes of cyanobacteria and higher plants.
Sakurai I
Journal of Biochemistry, 140(2), 201-209 (2006)
Phospholipase A2 activity can protect renal tubules from oxygen deprivation injury.
Zager RA
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 90(17), 8297-8301 (1993)
Ming Chen et al.
Scientific reports, 7(1), 15931-15931 (2017-11-23)
Hepatitis C virus (HCV), dengue virus (DENV) and Japanese encephalitis virus (JEV) belong to the family Flaviviridae. Their viral particles have the envelope composed of viral proteins and a lipid bilayer acquired from budding through the endoplasmic reticulum (ER). The