Merck
225487
Sigma-Aldrich
二羰基环戊二烯基铁二聚物
greener alternative
99%
别名:
二羰基环戊二烯基铁二聚体, 双环戊二烯基二羰基二聚体, 双(环戊二烯基)四羰基二铁, 双(环戊二烯基)四羰基二铁, 环戊基铁(II)二羰基二聚体
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10Fe2O4
CAS号:
分子量:
353.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
194 °C (dec.) (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
[Fe][Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Fe/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
InChI 密鑰
DHLWUDJVLCWRGH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们致力为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了催化效率。点击此处以获取更多信息。
應用
双核金属羰基催化剂,用于各种碳-碳键形成反应;自由基引发剂;有机合成中烷基酰基铁络合物的前体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Davis, R.; Khazal, N. M. S. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 397, 51-51 (1990)
Brookhart, M.; Liu, Y. et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 927-927 (1991)