等级
reagent grade
质量水平
方案
≥98%
表单
powder, chunks or granules
反应适用性
reagent type: catalyst
core: bismuth
沸点
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氯化铋 (III) 是一种无机盐,可由铋与氯反应制得。
应用
氯化铋 (III) 可作为催化剂用于以下过程:
- 醇解、乙酰化和环氧化物水解生成相应的的 β-烷氧基和 β-乙酰氧基醇和二醇。
- 用硫氰酸铵从环氧乙烷制备噻吩。
- 羰基化合物、胺和亚磷酸二烷基酯三组分偶联生成 α-氨基膦酸盐。
- 烯丙基三甲基硅烷与仲苯甲醇的烯丙基化反应。
- [4 + 2] 二烯烃与α-羰基烯二烯烃之间的环加成反应。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Daintith J
The facts on file dictionary of chemistry, 28-28 (2014)
Bismuth (III) chloride (BiCl3)-An efficient catalyst for mild, regio-and stereoselective cleavage of epoxides with alcohols, acetic Acid and water.
Mohammadpoor-Baltork I.
Synthetic Communications, 30(13), 2365-2374 (2000)
Bismuth (III) chloride-catalyzed direct deoxygenative allylation of substituted benzylic alcohols with allyltrimethylsilane
De SK & Gibbs RA.
Tetrahedron Letters, 46(48), 8345-8350 (2005)
Bismuth (III) Chloride-Catalyzed Three-Component Coupling: Synthesis of a-Amino Phosphonates.
Zhan ZP and Li JP.
Synthetic Communications, 35(19), 2501-2508 (2005)
Bismuth (iii) Chloride Mediated Michaelis-Arbuzov Reaction: A Facile Synthesis of Substituted Arylphosphonates/Phosphinates and Bioactivity Evaluation.
Subramanyam C, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem. (2015)