Merck
271926
Sigma-Aldrich
L -2-氨基己二酸
98%
别名:
( S )-2-氨基己二酸, L -高谷氨酸, 酸性激活作用结构域
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
161.16
Beilstein:
1724348
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]25/D +22°, c = 2 in 5 M HCl
mp
203-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過