Merck
418005
Sigma-Aldrich
聚六亚甲基二异氰酸酯
viscosity 1,300-3,000 cP (25 °C)(lit.)
别名:
1,6-二异氰酸基己烷均聚物, 1,6-二异氰酸基己烷聚合物, HMDI均聚物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.502
黏度
1,300-3,000 cP(25 °C)(lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=C=NCCCCCCN=C=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚(六亚甲基二异氰酸酯)(PolyHDI)是一种属于异氰酸酯类别的脂肪族化合物。其通常通过六亚甲基二胺与光气反应来进行制备。
應用
PolyHDI可以用作增容剂,以提高聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯(PHBV)/聚乳酸生物聚合物混合物的粘度。它可用作硬化剂,与多元醇树脂混合形成聚氨酯涂料,其具有广泛的应用范围,例如自清洁。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
338.0 °F
閃點(°C)
170 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Structured polyurethanes for oil uptake
Yang JS, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 98(5), 2080-2087 (2005)
Compatibilization of poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)-poly (lactic acid) blends with diisocyanates
Gonzalez-Ausejo J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 134(20) (2017)
Antimicrobial polyurethane foams having cationic ammonium groups
Udabe E, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 134(45), 45473-45473 (2017)
SiO2 encapsulated TiO2 nanotubes and nanofibers for self-cleaning polyurethane coatings
Chen C, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 348(5), 226-237 (2017)