About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O
CAS号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1902292
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352212
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽压
0.8 mmHg ( 20 °C)
质量水平
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]23/D +48°, c = 10 in ethanol
光学纯度
ee: 96% (GLC)
沸点
103-104 °C/9 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-AEJSXWLSSA-N
基因信息
human ... UGT1A4(54657)
一般描述
(1S,2R,5S)-(+)-薄荷醇是一种手性仲醇。通过与三氯溴甲烷和四氢呋喃反应,其醇基可作为2-四氢呋喃基醚而被保护。
应用
在三甲基甲硅烷基三氟甲磺酸盐存在下,(1S,2R,5S)-(+)-薄荷醇可以与酸酐发生酰化反应,形成相应的酰化产物。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
213.8 °F - closed cup
闪点(°C)
101 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
An efficient and extremely mild method for protecting alcohols as 2-tetrahydrofuranyl ethers.
Barks JM, et al.
Tetrahedron Letters, 41(32), 6249-6252 (2000)
An extremely powerful acylation reaction of alcohols with acid anhydrides catalyzed by trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate.
Procopiou PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(7), 2342-2347 (1998)