等級
for GC derivatization
品質等級
化驗
≥98.0% (T)
品質
LiChropur™
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.385
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
InChI 密鑰
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup
商品
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs