Merck
225746
Sigma-Aldrich
异丁基氯化镁 溶液
2.0 M in diethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2MgCl
CAS号:
分子量:
116.87
Beilstein:
3535133
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.83 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-40.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-40 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)