Merck
361798
Sigma-Aldrich
二异丙基氨基锂 溶液
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
别名:
LDA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2NLi
CAS号:
分子量:
107.12
Beilstein:
3655042
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
质量水平
浓度
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
杂质
3 wt. % diisopropylamine
密度
0.812 g/mL at 25 °C
官能团
amine
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
InChI key
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
二异丙基氨基锂溶液(LDA)是具空间位阻的非亲核性强碱,广泛用于有机合成。
应用
二异丙基氨基锂溶液(LDA)可用于:
  • 用作引发剂,用于 D,L-丙交酯和甲基丙烯酸甲酯的阴离子催化聚合;
  • 促进酯类烯醇化;
  • 将羧酸转化为烯二醇中间物,制备三氟甲基酮;
  • 芳基磺酰基恶唑烷酮的邻位锂化,制备N-取代糖精类似物;
  • 催化芳基氨基甲酸酯的邻位锂化和弗莱斯(Fries)重排;
  • 用作促进剂,促进烯丙基醚异构为(Z)-丙烯基醚。
包装
建议将25 mL Sure/Seal 瓶作为一次性瓶使用。 反复穿刺可能会导致产品性能下降。
法律信息
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, hearing organs, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Efficient access to chiral N-substituted saccharin analogues via the directed ortho-lithiation of 3-N-arylsulfonyloxazolidin-2-ones
Aliyenne AO, et al.
Tetrahedron Letters, 47(36), 6405-6408 (2006)
Trifluoromethyl ketones: properties, preparation, and application
Kelly CB, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(95), 11133-11148 (2013)
Isomerization of allyl ethers initiated by lithium diisopropylamide
Su C, and Williard PG
Organic Letters, 12(23), 5378-5381 (2010)
Lithium diisopropylamide-mediated enolizations: Solvent-dependent mixed aggregation effects
Sun X and Collum DB
Journal of the American Chemical Society, 122(11), 2459-2463 (2000)
Tetrahedron Letters, 47, 6405-6405 (2006)