方案
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]/D +26±2°, c = 1 in H2O
杂质
≤8% water
mp
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
InChI key
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为盐酸溶液中的钢腐蚀抑制剂。
- 作为研究类黄酮对大肠杆菌抗菌活性的模型化合物。
- 作为合成重要儿茶素糖苷的原料。
注意
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
实验方案
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide