E3893
(−)-表儿茶素没食子酸酯
≥98% (HPLC), from green tea
别名:
(-)-cis-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-gallate, (-)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane 3-gallate, 3- O -没食子酰表儿茶精
About This Item
推荐产品
生物来源
green tea
方案
≥98% (HPLC)
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21-/m1/s1
InChI key
LSHVYAFMTMFKBA-TZIWHRDSSA-N
基因信息
human ... CYP1A2(1544)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 通过人脑微血管内皮细胞(HBMVEC)的增殖检测,了解其抗缺血再灌注损伤的有效性
- 作为人唾液α-淀粉酶(HAS)和α-葡萄糖苷酶(AGH)抑制检测的抑制剂
- 可用作人结直肠细胞系HCT-116和SW-480的多酚类癌症化学预防药物
- 作为胶原酶和弹性蛋白酶的体外抑制剂
- 作为精子培育的添加剂,验证其抗氧化应激作用的有效性
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。