方案
≥90% (HPLC)
表单
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES字符串
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
InChI key
PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
基因信息
human ... BACE1(23621) , CYP1A2(1544)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 在体内(高脂喂养小鼠)和体外(HepG2细胞)研究中,作为抗氧化剂下调烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)氧化酶水平和提高胰岛素敏感性。
- 研究其对边缘高血压大鼠(BHR)模型血压、一氧化氮合酶(NOS)活性和类焦虑行为的影响
- 使用氧化应激参数检测其对游泳训练中的中年小鼠海马体神经元存活情况的影响。
- 研究其在黑巧克力中的抗氧化性
- 作为多酚分析的特征化合物
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。