生物源
plant fruit
品質等級
化驗
97.5-102.5% (titration)
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
顏色
white to beige
mp
251 °C (dec.) (lit.)
溶解度
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
適合性
suitable for UV spectrophotometry and general use
suitable for absorption spectrum analysis
應用
agriculture
metabolomics
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
InChI 密鑰
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为标准品,通过外标法测定可提取酚类物质含量
- 作为标准品,采用Folin-Ciocalteu法测定橡根粉中的总单宁含量
- 作为一种酚酸,研究其体外抗病毒、抗菌、细胞毒性和抗真菌活性
生化/生理作用
特點和優勢
- 适用于多种研究应用的优质化合物
- 兼容HPLC 和质谱技术
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide