化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
yellow to yellow with tan cast
mp
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
溶解度
ethanol: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
InChI 密鑰
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为多酚标准品,测定红葡萄酒副产物中的多酚总量
- 作为添加剂,通过三重进料批量方法研究对体外甲烷生产和底物降解的效果
- 作为底物,测定L. plantarum CECT 748T 14重组鞣酸酶对儿茶素的活性
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
实验方案
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide