Merck
211710
Sigma-Aldrich
三甲基溴化锗
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3GeBr
CAS号:
分子量:
197.65
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
密度
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Ge](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI 密鑰
WMFCXPWEKRAKMH-UHFFFAOYSA-N
應用
用于形成 α,β-不饱和酯的二烯醇化物。还可用于亚甲基环戊烷成环反应。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3454-3454 (1990)
Journal of Organometallic Chemistry, 373, 143-143 (1989)