Merck
203483
Sigma-Aldrich
碳双(三苯基膦)氯化铱(I)
99.99%
别名:
氯羰基双(三苯基磷)铱(I), 羰基氯化双(三苯基磷)铱(I)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]2IrCl(CO)
CAS号:
分子量:
780.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.99%
SMILES 字串
Cl[Ir].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Catalyst precursor for hydrogenations, decarbonylationof acyl halides, and the hydrosilation and hydroboration of alkenes
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Westcott, S. A.; Blom, H. P. et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 8863- 8863 (1992)
Westcott, S. A.; Marder, T. B. et al.
Synlett, 71, 930-930 (1993)