Merck
107212
Sigma-Aldrich
四甲基氟化铵 四水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)4N(F) · 4H2O
CAS号:
分子量:
165.20
Beilstein:
3916184
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
39-42 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
InChI 密鑰
HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用作以下过程的反应物:
  • 卤代芳烃的钯催化偶联反应机理
  • 与烯基硅烷醇的交叉偶联反应
  • 二氯硝基苯的氟化
用作:
  • 用于大量液态硫化氢的可逆吸收剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup