Merck
426288
Sigma-Aldrich
四丁基溴化铵
greener alternative
ACS reagent, ≥98.0%
别名:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium bromide, TBAB, TBABr, tetra-n-butylammonium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(Br)
CAS号:
分子量:
322.37
Beilstein:
3570983
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥98.0%
形狀
solid
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
≤0.5% tributylamine hydrobromide
≤0.5% tributylamine
mp
102-106 °C (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四丁基溴化铵(TBAB)是一种季铵化合物。它是使用最广的相转化催化剂。在氢氧化物引发的反应中,人们已经研究过了它的界面性质。这同样可以用来理解相转移反应的原理。TBAB可以在季铵化合物层析分析,作为电子配对试剂,减少保留时间和峰拖尾。熔融状态的离子液体在有机合成中,是有机溶剂的有前途的绿色替代物。我们已经确定了它的摩尔热容,熵和自由能量功能。
默克生命科学致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品已增强催化作用。点击此处了解更多详情。
應用
和五氧化二磷共同使用,起绿色脱氧溴化作用。
和五氧化二磷共同使用,起绿色脱氧溴化作用。
生产卤代杂芳基化合物
熔融状态四丁基溴化铵(TBAB)可用于以下过程:
  • 合成 (2S)-5-(3-苯基-2-对酞内酰胺丙酰氨基)间苯二甲酸。
  • 在没有催化剂和有机溶剂时,合成烷基取代吡咯。
  • 在没有溶剂的情况下,从缩醛通过反式硫代缩醛反应合成二硫缩醛。
  • 对苯二甲酸和二异氰酸酯通过聚合反应,合成聚酰胺(PAs)。
  • 催化硫醇加成共轭烯烃。
  • 聚(氯乙烯)脱氯化氢。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Chi Chen et al.
Nature communications, 13(1), 4935-4935 (2022-08-24)
Control over the copy number and nanoscale positioning of quantum dots (QDs) is critical to their application to functional nanomaterials design. However, the multiple non-specific binding sites intrinsic to the surface of QDs have prevented their fabrication into multi-QD assemblies
Heat capacities and thermodynamic properties of two tetramethylammonium halides.
Chang SS and Westrum Jr EF.
J. Chem. Phys. , 36(9), 2420-2423 (1962)
Silvia Ghimenti et al.
Scientific reports, 10(1), 7441-7441 (2020-05-06)
Heart failure (HF) is a cardiovascular disease affecting about 26 million people worldwide costing about $100 billons per year. HF activates several compensatory mechanisms and neurohormonal systems, so we hypothesized that the concomitant monitoring of a panel of potential biomarkers
Catalysis by ionic liquids: solvent-free efficient transthioacetalisation of acetals by molten tetrabutylammonium bromide.
Ranu BC, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 13, 1520-1522 (2002)
Novel biobased polyurethanes synthesized from nontoxic phenolic diol containing l-tyrosine moiety under green media.
Mallakpour S, et al.
Journal of Polymers and the Environment, 18(4), 685-695 (2010)