Merck
198323
Sigma-Aldrich
氟化铯
99%
别名:
NSC 84270
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CsF
CAS号:
分子量:
151.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
mp
682 °C (lit.)
密度
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氟化铯是一种无机化合物,是氟离子的来源,也是有机合成中的催化剂。在1,4−消除、脱硅基化、酯交换、酰化、亲核芳族取代、醚化、交叉−偶联反应等许多有机反应中均有应用。
應用
可作为反应物用于:
  • 制备合成氟烯丙基化合物过程中的合成砌块
  • 在中性pH下和缓冲的有机-水混合溶液中,通过水解烷基甲硅烷基醚来合成醇
  • 炔基碘鎓盐的亲核氟化,以形成氟代乙烯基化合物
  • 亲核芳香取代(SNAr)反应
氟化铯可作为:
  • 碱,用于Suzuki交叉偶联合成邻位取代联芳基反应。
  • 试剂,用于伯卤化物和磺酸盐在叔丁醇和戊醇等质子介质中的亲核氟化。
用于成功合成单晶Dion-Jacobson相CsLaTa2O7,其在光催化和超导性方面具有应用。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Kidney,Adrenal gland
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Cesium Fluoride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
A new class of SN2 reactions catalyzed by protic solvents: facile fluorination for isotopic labeling of diagnostic molecules
Kim DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(50), 16394-16397 (2006)
A cesium fluoride promoted efficient and rapid multicomponent synthesis of functionalized 2-amino-3-cyano-4H-pyran and spirooxindole derivatives
Wagh YB, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 26(10), 1273-1277 (2015)
An efficient catalyst for the synthesis of ortho-substituted biaryls by the Suzuki cross-coupling: Triphenylphosphine adduct of cyclopalladated ferrocenylimine
Li H, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(26), 5688-5696 (2006)
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 5688-5688 (2006)