Key Documents
8.22252
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Acetyl chloride, Acetic acid chloride, Acetoxy chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H3ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-865-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
320 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
390 °C (DIN 51794)
Limite d'explosivité
7.3-19 % (v/v)
Point d'ébullition
52 °C/1013 hPa
Pf
-112 °C
Température de transition
flash point 5 °C
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
Clé InChI
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Acetyl chloride in nano-electrospray ionization: Acetyl chloride is utilized for consecutive-ionization of cholesterol in nano-electrospray mass spectrometry, enhancing lipid analysis capabilities (Foest et al., 2023).
  • Acetyl chloride in live-cell imaging: A study details the use of acetyl chloride in developing a coumarin-based fluorescent probe for ratiometric detection of hydrazine, applicable in live cell imaging (Qu et al., 2019).
  • Acetyl chloride in archaeological preservation: Acetyl chloride is applied in the chemical characterization of archaeological wood, providing insights into the conservation of historical artifacts (Zoia et al., 2017).
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 5°C/ 4°C): 1.127 - 1.129
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C