Key Documents
12060
Sigma-Aldrich
Chlorure de benzalkonium
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
Synonyme(s) :
Chlorure d'alkylbenzyldiméthylammonium, Chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
Numéro CAS:
Numéro Beilstein :
4062599
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
cationic
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
Forme
semisolid
Composition
benzyldimethyldodecylammonium chloride, ~70% (Purity (HPLC Area %))
benzyldimethyltetradecylammonium chloride, ~30% (HPLC Minor Component (Area %))
Impuretés
≤10% water
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le chlorure de benzalkonium est un ammonium quaternaire (CAQ) le plus souvent utilisé comme catalyseur de transfert de phase, tensioactif cationique et biocide. Il s'est montré prometteur dans certaines applications en synthèse chimique, en catalyse et dans la découverte de médicaments.
Application
Le chlorure de benzalkonium a été utilisé comme :
  • modificateur d'argile montmorillonite, permettant de synthétiser des nano-catalyseurs hétérogènes reconnus et respectueux de l'environnement pour la synthèse verte de 1H-tétrazoles substitués en position 5.
  • précurseur pour la synthèse de liquides ioniques alcalins, employés comme catalyseurs liquides ioniques supportés (SILCA).
  • catalyseur dans la synthèse de quinoxalines fonctionnalisées dans l'eau.
Clause de non-responsabilité
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocide en vertu des réglementations internationales sur les biocides, notamment, sans toutefois s'y limiter, le Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act de l'US EPA, le règlement sur les produits biocides de l'Union européenne, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada, le règlement sur les produits biocides de la Turquie, le Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act de la Corée (K-BPR).
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Benzalkonium chloride: selective inhibitor of histamine release induced by compound 48/80 and other polyamines.
Read GW & Kiefer EF
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 211(3), 711-715 (1979)
Benzalkonium chloride: selective inhibitor of histamine release induced by compound 48/80 and other polyamines.
Read G W
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 211(3), 711-715 (1979)
Surfactant micelles as microreactors for the synthesis of quinoxalines in water: scope and limitations of surfactant catalysis
Kumar D.
Royal Society of Chemistry Advances, 3, 15157?15168- 15157?15168 (2013)
H Maertens et al.
Poultry science, 98(7), 2972-2976 (2019-04-18)
Resistance to antibiotics threatens to become a worldwide health problem. An important attributing phenomenon in this context is that pathogens can acquire antibiotic resistance genes through conjugative transfer of plasmids. To prevent bacterial infections in agricultural settings, the use of
Immobilized Cu(0) nanoparticles on montmorillonite-modified with benzalkonium chloride (MMT-BAC@Cu(0)): as an eco-friendly and proficient heterogeneous nano-catalyst for green synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles
Priani F. et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 13, 6160-6170 (2023)