Key Documents
8.00302
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Aminobutyric acid, GABA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-258-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
200-202 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Clé InChI
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable