Key Documents
390666
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)3CO2C2H5·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
89-91 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
Chaîne SMILES 
Cl.CCOC(=O)CCCN
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-2-9-6(8)4-3-5-7;/h2-5,7H2,1H3;1H
Clé InChI
CXVQSUBJMYZELD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable