Key Documents
617458
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-2,2-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
GABA-d2
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)2CD2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Disponibilité
not available in Japan
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(CCN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2
Clé InChI
BTCSSZJGUNDROE-CBTSVUPCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable