Key Documents
W362320
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone
≥96%, natural (US), FG
Synonyme(s) :
Ethyl furanone, Homofuraneol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro FEMA:
3623
Numéro de classification (Commission des enzymes):
248-513-0
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
13.084
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Pureté
≥96%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; wine-like
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QJYOEDXNPLUUAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup