Principaux documents
W343803
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
≥97%, FG
Synonyme(s) :
3-methylsulfanylhexan-1-ol, Passiflora hexanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.27
Numéro FEMA:
3438
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11548
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.063
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4759 (lit.)
Point d'ébullition
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; leafy; metallic; vegetable; sulfurous
Chaîne SMILES 
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 0.25-10 ppm
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)