W410100
Mango furanone
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
2,5 Dimethyl furan-3-one
About This Item
Halal
Kosher
natural
Produits recommandés
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; fruity
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-3-6(7)5(2)8-4/h3,5H,1-2H3
Clé InChI
ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.0 °F
Point d'éclair (°C)
51.67 °C