Principaux documents
D97401
Sigma-Aldrich
Diethyl ketomalonate
95%
Synonyme(s) :
Diethyl mesoxalate, Ketomalonic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CO(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.15
Numéro Beilstein :
971873
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
208-210 °C (lit.)
Densité
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent employed in Wittig and Aza-Wittig reactions for synthesis of triazoles and 2-azadienes, respectively.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
J. Chem. Res. Synop., 52-52 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 4377-4377 (1993)