Documentos clave
65724-U
Supelco
Discovery® Zr-PBD HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L49
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
2% Carbon loading
Parámetros
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
30 m2/g
Matriz
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
polybutadiene phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
300 Å
Intervalo de pH operativo
1-13
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Características de la Discovery Zr-PBD:
• Adecuada para bases, aminas
• Análoga a sílice-ODS
• pH estable entre 1 y 13
• Estable térmicamente hasta 100 °C (hasta 150 °C con accesorio especial)
Características y beneficios
Características de la Discovery Zr-PBD:
• Adecuada para bases, aminas
• Análoga a sílice-ODS
• pH estable entre 1 y 13
• Estable térmicamente hasta 100 °C (hasta 150 °C con accesorio especial)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)