Saltar a
SML2943
LY2409881 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-{5-Chloro-2-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propylamino]-pyrimidin-4-yl}benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid cyclopropylamide hydrochloride, LY 2409881 hydrochloride, LY-2409881 hydrochloride, N-Cyclopropyl-2-[5-Chloro-2-[[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]amino]pyrimidin-4-yl]benzo[b]thiophene-4-carboxamide hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
104,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
245,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H29ClN6OS · xHCl
Peso molecular:
485.04 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
104,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(c(ccc2)C(=O)NC5CC5)cc1c3nc(ncc3Cl)NCCCN4CCN(CC4)C
InChI key
BNFAYJPQCPZQND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY2409881 is a potent IκΒ kinase β (IKK2, IKKβ, IKKbeta) inhibitor (IC50 = 30 nM) that effectively inhibits 10 ng/mL TNFα-induced IκB phosphorylation in LY10 DLBCL cells (by >95%; 10 μM) and exhibits good selectivity by kinase profiling among more than 300 kinases (>10-fold selectivity). LY2409881 enhances TNFα cytotoxicity in SKOV3 ovarian cancer cultures (~20% survival with 316 nM LY2409881 & 10 ng/mL TNFα in 72 hrs; 100% survival with LY2409881 or TNFα alone) by blocking NF-κB antiapoptotic signal activation without affecting TRADD & FADD proapoptotic pathway induction. When administered in vivo, LY2409881 is shown to suppress LY10 xenograft-derived tumor growth in mice (50-200 mg/kg, twice weekly ip.).
Potent and selective IκB kinase β (IKK2, IKKβ, IKKbeta) inhibitor with in vitro and in vivo anticancer efficacy.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)