Merck
22459
Supelco
Férula capilar Supeltex M-2A, uso general
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Seleccione un Tamaño
10 EA
89,20 €
89,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
89,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
89,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 10 ea
D.I.
1.2 mm
compatibilidad
0.50-0.75 mm Column I.D.
Descripción general
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)