Documentos clave
56700-U
Supelco
Ferrules
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
Seleccione un Tamaño
10 EA
14,20 €
14,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
14,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
14,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
Tefzel®
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Upchurch Scientific, Inc P-200X
Adaptador
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2