Merck
22470-U
Supelco
Adaptador de tuerca de casquillo Supelco (compatible con inyectores Agilent y detectores que no MS), versión hexagonal con llave de apriete
pkg of 2 ea
Seleccione un Tamaño
2 EA
60,50 €
60,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
60,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
60,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 2 ea
Descripción general
These stainless steel adapters enable you to use general purpose and other 1/16 in. compression ferrules in Agilent GCs. Hexagonal shape allows tightening with a wrench to keep fingers from getting burned.
Opcional
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)