Documentos clave
28626-U
Jeringa Hamilton® 1002LTN
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 23 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
Seleccione un Tamaño
1 EA
239,00 €
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
239,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
tamaño de la aguja
23 ga (cone tip, side port)
descripción
gastight
Características
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 203084
aguja L
56 mm (2.2 in.)
volumen
2.5 mL
compatibilidad
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)