22494
Férula capilar Supeltex M-4, uso general
I.D. 1.0 mm, 0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Seleccione un Tamaño
74,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
74,00 €
Productos recomendados
envase
pkg of 10 ea
D.I.
1.0 mm
compatibilidad
0.75 mm Column I.D.
Categorías relacionadas
Descripción general
Características: Precintos a un cuarto de vuelta más después del ajuste manual. Máximo contacto con la superficie de sellado, menor riesgo de contaminación de la columna durante la instalación.
Composición del material: grafito flexible
Temperatura máxima: 450 °C
Información legal
configurado para
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)