SML2575
GSHtracer
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Cyano-N,N-dimethyl-3-(2,3,6,7-tetrahydro-11-oxo-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-10-yl)-2-propenamide, Fluorescent real-time thiol tracer
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
faint red to very dark red
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1OC2=C3C4=C(CCCN4CCC3)C=C2C=C1/C=C(C#N)/C(N(C)C)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable