Merck
SML1681
Sigma-Aldrich
Endosidin2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-3-Fluoro-N′-(4-hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzylidene)benzohydrazide
Seleccione un Tamaño
5 MG
102,00 €
25 MG
288,40 €
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
102,00 €
25 MG
288,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12FIN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
414.17
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC1=CC(C(N/N=C/C2=CC(OC)=C(O)C(I)=C2)=O)=CC=C1
InChI
1S/C15H12FIN2O3/c1-22-13-6-9(5-12(17)14(13)20)8-18-19-15(21)10-3-2-4-11(16)7-10/h2-8,20H,1H3,(H,19,21)/b18-8+
Clave InChI
UIADDCURKKFTFW-QGMBQPNBSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Endosidin2 is a cell-permeable benzylidene-benzohydrazide based compound that binds to the exocyst component of 70 kDa (EXO70) subunit of exocyst complex (Kd = 253 μM for interaction with EXO70A1) and reduces exocytosis and endosomal recycling in plant and mammalian cells. Displays good aqueous stability. Endosidin2 has shown to disrupt the trafficking of proteins between the plasma membrane and endosome, which leads to enhanced trafficking to the vacuole for degradation. It is reported to inhibit the recycling of endocytosed transferrin to plasma membrane in HeLa cells, and can target multiple isoforms of EXO70 in mammals, resulting in misregulation of exocytosis.  
Endosidin2 is a cell-permeable benzylidene-benzohydrazide based compound that binds to the exocyst component of 70 kDa (EXO70) subunit of exocyst complex and reduces exocytosis and endosomal recycling in plant and mammalian cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)