V4390
VUF 8430 dihydrobromide
≥97% (NMR)
Sinónimos:
2-[(Aminoiminomethyl)amino]ethyl carbamimidothioic acid ester, S-(2-guanidylethyl)-isothiourea
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97% (NMR)
formulario
solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
deionized water: 24 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Br.Br.NC(=N)NCCSC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5S.2BrH/c5-3(6)9-1-2-10-4(7)8;;/h1-2H2,(H3,7,8)(H4,5,6,9);2*1H
Clave InChI
GPWJSTKHQMIXCA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.