Merck
900416P
Avanti
12-PAHSA
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
9-(palmitoyloxy)octadecanoic acid
Seleccione un Tamaño
1 MG
57,20 €
57,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
57,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H66O4
Peso molecular:
538.89
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
57,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
envase
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (900416P-1MG))
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900416P-5MG))
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)