Merck
SML0317
Sigma-Aldrich
Aldi-2
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1-propanone hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
54,10 €
54,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
54,10 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
54,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1F)C(=O)CCN(C)C
InChI
1S/C12H16FNO2/c1-14(2)7-6-11(15)9-4-5-12(16-3)10(13)8-9/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
Clave InChI
RNKMLXKYVDDHBX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Aldi-2 is a potent and specific covalent inhibitor of aldehyde dehydrogenases.
Aldi-2 is a potent and specific covalent inhibitor of aldehyde dehydrogenases. Apparently, Aldi-2 undergoes an enzyme-mediated β-elimination which generates a vinyl-ketone intermediate that covalently modifies the active site cysteine.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)