SML2622
ABC1183
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(4-Amino-2-p-tolylamino-thiazole-5-carbonyl)-benzonitrile, 4-[[4-Amino-2-[(4-methylphenyl)amino]-5-thiazolyl]carbonyl]-benzonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=C(C(C2=CC=C(C=C2)C#N)=O)SC(NC3=CC=C(C)C=C3)=N1
InChI
1S/C18H14N4OS/c1-11-2-8-14(9-3-11)21-18-22-17(20)16(24-18)15(23)13-6-4-12(10-19)5-7-13/h2-9H,20H2,1H3,(H,21,22)
Clave InChI
CUDLEXBIVZPJBU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)