Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 382,00 € |
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-669-1
MDL number:
Specific activity:
≥160 U/mg
Biological source:
bacterial (Pseudomonas spp.)
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
Quality Segment
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
≥160 U/mg
color
yellow-brown
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Lipoprotein lipase belongs to the family of triglyceride lipases. It hydrolyses triglycerides in triglyceride-rich ApoB-containing lipoproteins.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol of oleic acid per minute at pH 8.0 and 37°C (cholesteryl oleate, Cat. No. 26850, as substrate)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥160 U/mg | specific activity ≥600 U/g | specific activity ≥1200 U/mg | specific activity ≥30 U/mg |
| biological source bacterial (Pseudomonas spp.) | biological source Pseudomonas fluorescens | biological source bacterial (Pseudomonas spp.) | biological source bacterial (Pseudomonas cepacia) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color yellow-brown | color - | color - | color light beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?