Documentos clave
41428
Millipore
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥12% Total N, ≥2.4% Amino
Seleccione un Tamaño
1 KG
333,00 €
333,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
333,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
333,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Peptone N-Z-Soy® BL4, suitable for microbiology
origen biológico
soybean
Nivel de calidad
Ensayo
≥12% total nitrogen (N) basis
≥2.4% amino-nitrogen basis
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
amino-nitrogen, ≥2.4%
total nitrogen (N), ≥12%
residuo de ign.
≤10%
pérdida
≤6% loss on drying
pH
4.0-5.0 (25 °C, 2% in H2O)
aplicaciones
microbiology
Aplicación
Peptone N-Z-Soy® media additives may be used to analyze the effects of vitamin B supplementation of lactic acid produced by Lactobacillus casei.[1]
Información legal
N-Z-Soy is a registered trademark of Kerry Group
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of B vitamin supplementation on lactic acid production by Lactobacillus casei.
Yoo I K, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 84(2), 172-175 (1997)