Documentos
8.51088
Sigma-Aldrich
TOTU
Novabiochem®
Sinónimos:
TOTU, O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,NÆ,NÆ-tetramethyluronium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17BF4N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
328.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Análisis
≥99.0% (HPLC)
formulario
powder
potencia
500-650 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
142-148 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1
Clave InChI
FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
TOTU is an excellent alternative to HOBt-based coupling reagents such as HBTU and TBTU. It has high reactivity and is likely to have low allergenicity and low explosivity. The by-products of using this coupling reagent are water-soluble, making it an ideal choice for solution phase coupling reactions.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. Breipohl & W. Koenig, US patent 5166394.
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.