54802
1-Hydroxybenzotriazole hydrate
≥97.0% dry basis (T), for peptide synthesis
Sinónimos:
HOBt Hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
1-Hydroxybenzotriazole hydrate, ≥97.0% dry basis (T)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% dry basis (T)
Formulario
solid
composición
water, ~12%
idoneidad de la reacción
reaction type: Addition Reactions
mp
155-158 °C (lit.)
solubilidad
DMF: 0.1 g/mL, clear
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
Clave InChI
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Poly-γ-glutamic acid methyl ester from a dimer of γ-glutamic acid.
- Oxadiazoles via cyclo condensation of amidoximes with trifluoroacetic anhydride or benzoic acid derivatives.
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
314.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
157 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?