Saltar a
8.51206
TSTU
≥97.0%, for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
TSTU, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate, O-[N-Succinimidyl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
164,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
642,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16BF4N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
301.05
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
MDL number:
164,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
TSTU, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
195-200 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[B-](F)(F)(F)F.N1(C(=O)CCC1=O)O[C+](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
General description
Useful reagent for the conversion of carboxylic acids to water soluble OSu esters [1, 2]. Ideal for the conversion of dyes and PEG building blocks to the corresponding active esters for coupling in aqueous media.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] W. Bannwarth, et al. (1988) Helv. Chim. Acta, 71, 2085.
[2] R. Knorr, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 1927.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder to crystals
Assay: ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
3855308.510888.51008
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥97.0%
assay
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
mp
195-200 °C
mp
198-201 °C (lit.)
mp
142-148 °C
mp
195-199 °C (decomposes)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?