149837
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
≥99%, for peptide synthesis
Sinónimos:
N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxyquinoline-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
product name
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, ≥99%
Análisis
≥99%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
mp
62-67 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- In the regioselective quaternization of chitosan and its amphiphilic derivatives.
- In the preparation of amide-type S-MA derivative-modified QCM sensors.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable