LM6002
Avanti
Cer/Sph Mixture I
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6002, ethanol solution
Sinónimos:
Cer/Sph Mixture I, Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture I
Seleccione un Tamaño
373,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
373,00 €
Productos recomendados
Formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM6002-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6002
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)