LM1601
Avanti
17:1 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1601, methanol solution
Sinónimos:
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM1601-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1601
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup