330712X
Avanti
Ceramide LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard, solution (1:1 dichloromethane:methanol)
Seleccione un Tamaño
489,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
489,00 €
Productos recomendados
Formulario
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
envase
ampule of 1 × 1 mL (330712X-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Componentes
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- C16 Ceramide (d18:1/16:0)30
- C18 Ceramide (d18:1/18:0)15
- C24 Ceramide (d18:1/24:0)75
- C24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z))37.5
Información legal
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 860516PC16 Ceramide (d18:1/16:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 16.1μg/mLSDS
- 860518PC18 Ceramide (d18:1/18:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 8.5μg/mLSDS
- 860524PC24 Ceramide (d18:1/24:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 48.8μg/mLSDS
- 860525PC24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z)), Avanti Research™ - A Croda Brand 24.3μg/mLSDS
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)